Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Male Luer to Hose Barb Fittings, Straight Adapter, White Nylon
Codice prodotto. 30054211 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 30054211
Marca: Cole-Parmer 5011028
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Forms a leak-free luer connection with a quick simple turn. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA regulations 21 CFR 178.3297 and RoHS compliant
Spécification
Certificazione/Conformità FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Diametro (sistema imperiale) interno 1/4 in.
Materiale Nylon
Quantità confezione 10/Pk.
Ingresso Male Luer, Hose barb
Colore White
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis