Learn More
Sontara™ Cleanroom MicroPure 100 Wipe
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
305 x 305 mm (12 x 12 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 27000
Descrizione
- Exceptionally clean wipe family with extremely low particle generation, low extractables and ion levels
- Special blend of polyester and cellulosic raw materials
- More absorbent than 100% polyester products
- Made with no binders or chemicals
- Excellent wet and dry strength
- Solvent resistance
- Extremely soft wipe
- Designed to be your choice wipe for critical applications
- Specifically engineered for cleanroom use
- Recommended for ISO 5 to 8* cleanrooms
- Free from particles and additives and contains no binders or chemicals, its absorbent ability, cleanliness and low lint creation make it the perfect product to clean spills in your cleanroom environment
- *Requirements for wiping and cleaning levels may vary. Choosing the appropriate wipe depends on many factors such as the type of surface to be cleaned (i.e. Is it smooth or rough, with edges or without edges, etc), the required level of cleanliness, procedures employed and more.
Specifica
Specifica
| Product Type | Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Materiale | Wood Pulp, PET |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 5 to 8 |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.