Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Codice prodotto. 13107656 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Squeegee
Squeegee Blade
Materiale:
Electro-polished Stainless Steel (304)
Polyvinyl Acetate
Rubber
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
18 in.
22 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13107656
Marca: Micronova™ RS12
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A stainless steel squeegee tool with a replaceable rubber blade, designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom. Optional use with the SSU series universal handles allows extended reach.
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
  • Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
  • Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
  • Made with 304 electropolished stainless steel
  • Rubber replacement blades available
  • Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
  • Quick disconnect handle attachment
  • Optional use with SSU series Universal Handles
  • Entire unit is autoclavable
Specifica
Product Type Squeegee Blade
Color-coded No
Handle Type None
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Colore Black
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) For Cleaning Windows
Da utilizzare con (apparecchiatura) NovaSqueegee
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Rubber
Quantità 12/Cs.
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.5 cm