Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Codice prodotto. 13117606 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Squeegee
Squeegee Blade
Materiale:
Electro-polished Stainless Steel (304)
Polyvinyl Acetate
Rubber
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
18 in.
22 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13117606
Marca: Micronova™ NS22
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A stainless steel squeegee tool with a replaceable rubber blade, designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom. Optional use with the SSU series universal handles allows extended reach.
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
  • Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
  • Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
  • Made with 304 electropolished stainless steel
  • Rubber replacement blades available
  • Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
  • Quick disconnect handle attachment
  • Optional use with SSU series Universal Handles
  • Entire unit is autoclavable
Specifica
Product Type Squeegee Blade
Color-coded No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) NovaSqueegee
Lunghezza (sistema imperiale) 22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56 cm
Materiale Polyvinyl Acetate
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm