Learn More
Micronova™ Cleanroom Pens
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13197716 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 13197716
Marca: Micronova™ PEN03
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These low-sodium, indelible ink ballpoint pens feature a unique polypropylene barrel that limits particle generation and holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs. Available irradiated, capped or click versions, and with black, blue or red ink.
Low-sodium ink
The Micronova Cleanroom Ballpoint Pens, with low sodium ink and low particulate barrels, are designed for documentation and labeling in cleanrooms and aseptic environments. Gamma irradiated pens are suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
  • Ball point cleanroom pens with indelible, low sodium ink
  • Designed for documentation and labeling in cleanrooms
  • White, high-density polypropylene barrel
  • Holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs
  • Capped or Retractable options available
  • Black, blue or red ink
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
Specifica
Materiale HDPE
Colore Red
Descrizione Capped
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling
Product Type Cleanroom Pen
Sterilità Non-sterile
Stile punta 0.7 mm Point Tip