Learn More
Fisherbrand™ Cleanroom Polyethylene Tape, 25.4 mm (1 in.)
Codice prodotto. 13168565 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13168565
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This pressure-sensitive, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in clean environments.
The Fisherbrand Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in the cleanroom.
  • Pressure-sensitive polyethylene tape
  • Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
  • Excellent for clean construction areas
  • Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
  • Individually double bagged
  • Available in a range of widths
  • Roll length: 33 m (36 yd.)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Rivestimento Polyethylene
Colore White
Finitura Medium Gloss
Formato Roll
Materiale Polyethylene
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For Batching, Color Coding, Cleanroom and Food Processing Support Applications
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm