Learn More
Micronova™ Cleanroom Polyethylene Tape
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Dark Green
Red
Transparent
White
Larghezza (sistema imperiale):
1 in.
2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Descrizione
- The Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in the cleanroom
- Pressure-sensitive polyethylene tape
- Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
- Excellent for clean construction areas
- Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
- Individually double bagged
- Available in a range of widths
- Roll length: 33 m (36 yd.)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di adesivo | Rubber |
| Rivestimento | Vinyl |
| Colore | Dark Green |
| Finitura | Matte |
| Formato | Roll |
| Materiale | Vinyl |
| Product Type | Cleanroom Tape |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | General Use |
| Vedi altri risultati |