Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
200 paia
Descrizione
- Available in both disposable and launderable styles
- Made from 100% polyester
- Cleanroom compatible
- Comfortable for extended use
- No particle generation
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors |
| Materiale | Polyester |
| Size | X-Large |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità confezione | 1 Pair/Bag, 200 Pair/Cs |
| Product Type | Launderable Cleanroom Socks |
| Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |
| Tipo di imballaggio | 200 Pair/Cs |