Learn More
Micronova™ Cleanroom Vinyl Tape, 50.8 mm (2 in.)
Codice prodotto. 12813672 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Dark Green
Light Blue
Light Green
Transparent
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12813672
Marca: Micronova™ CR100PC2LG
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
Vinyl tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Order Info
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33 m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Tipo di adesivo Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore Light Green
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Vinyl, Synthetic Rubber
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
Include 3 in. Plastic Core
Senza lattice Yes
Quantità 24/Cs.
Dimensioni (sistema imperiale) 16 x 10 x 8 in.
Dimensioni (sistema metrico) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Forza di trazione 13 lbs./in.
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.127 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) nastro 2 in.
Larghezza (sistema metrico) nastro 12.5 cm