Learn More
Micronova™ Cleanroom Vinyl Tape, 6.4 mm (0.25 in.)
Codice prodotto. 12813642 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Transparent
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12813642
Marca: Micronova™ CR100PC14RE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Rubber
Colore Red
Materiale Vinyl
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
Dimensions (LxW) 33 m x 6.35 mm (36 yd. x 0.25 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm