Learn More
Berkshire International™ Cleanroom Wiper
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15314891 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
180 x 180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Codice prodotto. 15314891
Marca: Berkshire International™ DR670.0707.12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durx™ 670 è un panno non tessuto di cellulosa/poliestere consigliato per ambienti di Classe ISO 5 e superiori, composto da una miscela di tessuto non tessuto idroaggrovigliato di 55% cellulosa e 45% poliestere.
55% cellulosa / 45% poliestere non tessuto idroaggrovigliato
Specifica
Product Type Cleanroom Wiper
Materiale Polyester Cellulose
Assorbanza Yes
Compatibilità Chemical
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Complies with RoHS 2002/05 and REACH requirements
Struttura Non-woven
Dimensioni (L x P) 180 x 180 mm
Da utilizzare con (applicazione) General Equipment Wrap and Wipe Downs, General Purpose Wiping Applications, Cleaning of Lab Equipment, General Wiping in Component Prep, Compounding and Wash Areas, Applying and Removing Cleaning and Disinfecting Solutions
Da utilizzare con (apparecchiatura) ISO Class 5 and Higher Cleanroom Environments and USP <797>Applications