Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10180422
Click to view available options
Imballaggio:
20/Pk., 120/Cs.
8/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 32
Codice prodotto. 10180422
Marca: Greiner Bio-One 781091
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Black, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Compatible with automated systems
  • Stackable
  • Alphanumeric well coding μClear™ bottom
  • Well profile: F-bottom (flat bottom)
  • Growth area per well: 10 mm²
  • Working volume per well: 15 μl - 110 μl
  • Available with  lid that enables gas exchange with the lowest possible evaporation
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alfanumerico
Formato Standard
Coperchio Sì
Matrice 16 x 24
Imballaggio 8/Pk.
Colore Nero, Clear Bottom
Materiale Polistirene
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Fondo a F (piatto)
Quantità Confezione da 32