Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Imballaggio:
20/Pk., 120/Cs.
8/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 32
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Compatible with automated systems
- Stackable
- Alphanumeric well coding μClear™ bottom
- Well profile: F-bottom (flat bottom)
- Growth area per well: 10 mm²
- Working volume per well: 15 μl - 110 μl
- Available with lid that enables gas exchange with the lowest possible evaporation
- Sterile
Specifica
Specifica
| Codice a barre | Alfanumerico |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Imballaggio | 20/Pk., 120/Cs. |
| Colore | Nero, Clear Bottom |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Trattamento fisico della superficie |
| Vedi altri risultati |