Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato trasparente con tappo
Codice prodotto. 11546933 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Altezza (sistema metrico):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11546933
Edge
In vetro borosilicato a norma ISO 1042 e DIN 12664. Fiasca volumetrica in vetro borosilicato trasparente di classe A Fisherbrand™ con tappo, con graduazioni e tappo in polietilene intercambiabile. Il certificato di conformità lotto Fisherbrand™ relativo a questo articolo può essere scaricato dalla scheda 'Documentazione'.
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 1042 and DIN 12664. Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper includes one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper. The Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab.
  • Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 1042 and DIN 12664.
  • With one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper.
  • The details on each flask include confirmation of compliance to International Standards as well as an individual re-order code.
  • The Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664
Materiale chiusura Polietilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Tolleranza ±0.15 ml
Graduated
Classe Classe A
Dimensione chiusura 14/23