Learn More
Poulten Graf™ Matracci volumetrici trapezoidali in vetro borosilicato trasparente
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Polypropylene stopper included
- Each flask individually numbered for identification and traceability
- Volac™ borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Classe | Classe A |