Learn More
Fisherbrand™ Matracci volumetrici in vetro borosilicato trasparente
Codice prodotto. p-8000679 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10014642
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conduct experiments in the laboratory with Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Volumetric Flasks. They are graduated for precise measurement.
  • Graduated
  • Polyethylene snap cap
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 91 mm
N. per custodia Confezione da 5
Tolleranza ±0.025 mL
Graduated
Classe Classe A
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm