Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16114457 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
108
160
288
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
Codice prodotto. 16114457
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness
  • General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
  • Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
  • Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 21 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 139 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 12
Colore chiusura White
Finitura collo 24-400
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm