Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
108
160
288
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
Descrizione
- General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
- Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
- Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 12 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 115 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 160 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 22-400 |
| Vedi altri risultati |