Learn More
Masterflex™ Provetta C-Flex trasparente
Codice prodotto. 11700519
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.4 mm
4.8 mm
5.6 mm
8 mm
11.2 mm
11.5 mm
12.8 mm
16 mm
17.6 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.76 mm
0.8 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.8 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
7.50m
Codice prodotto. 11700519
Marca: Masterflex™ 0642214
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for pharmaceutical, biotech and general-purpose lab uses requiring high performance. Saint Gobain Performance Plastics™ Clear C-Flex Tubing features excellent chemical resistance, low gas permeability and a smooth surface.
  • Transparent tubing
  • Economical alternative to platinum silicone
  • Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility
  • Product is manufactured in accordance with Part 820 Quality System Requirements (GMP)
  • Meets USP Class VI
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
Specifica
Certificazione/Conformità USP, GMP, CFR Title 21, Part 820 Quality System Requirements (GMP)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale C-Flex
Diametro (sistema metrico) esterno 12.8 mm
Overall Length (Metric) 7.62 m
Spessore (sistema metrico) 2.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, biotech, and general-purpose lab uses requiring high performance, Economical alternative to platinum silicone
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Pressione massima 27 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C