Learn More
Fisherbrand™ Fiale per diagnostica trasparenti
Codice prodotto. 14843582 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
pezzi 320
pezzi 99
Codice prodotto. 14843582
Marca: Fisherbrand™ 102080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent clarity and dimensional accuracy from vial to vial due to tubular design. Fisherbrand™ Type 1 Diagnostic Clear Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass.
  • Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
  • Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
  • Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper urea EPE lined cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 32 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications
Stile collo Screw
Stile Tubular
Stile filo A vite
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Quantità 99/Pk.
Tipo Diagnostic Vial