Learn More
BRAND™ Clear Dropping Bottles with Pipette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Clear soda-lime glass construction
- Includes dropping pipette and rubber cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Materiale chiusura | Rubber |
| Diametro (sistema metrico) | 45 mm |
| Tipo di chiusura | Ground Joint Stopper with Rubber Cap |