Learn More
Thermo Scientific™ Piastre trasparenti a fondo piatto Immuno non sterili a 96 pozzetti
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche.
Marca: Thermo Scientific™ 460984
593.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.94000kg
Allerta:
Each lot is functionally tested for IgG binding.
Descrizione
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche con le piastre a 96 pozzetti a fondo piatto non sterili trasparenti Thermo Scientific™, con le piastre trasparenti Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ che sono ideali per i saggi immunologici quantitativi e qualitativi in fase solida.
96-Well Solid Plates:
- Clear polystyrene
- Choice of four surfaces for optimal binding
- Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
- Thermo Scientific Medisorp and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
- Thermo Scientific MultiSorp is very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins.
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country. 467320, 456537, 460984 and 439454 include certificate
Specifica
Includes Barcode | |
Yes | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Microplate | |
400 μL | |
350 μL | |
MaxiSorp | |
180 | |
None |
Hydrophilic | |
Standard | |
Colorimetric | |
180 Cases | |
Trasparente | |
Polistirene | |
96 | |
Non-sterile | |
Round, Flat Bottom (F-well) | |
180 | |
Antibodies (Glycoproteins) |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.