Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap
Codice prodotto. 11768749 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Quantità:
24/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 11768749
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for mixing, storing and sampling. Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap are space-saving and easy to fill.
Clear (Flint) Glass French Square Bottles are space-saving and easy to fill. The clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical interference with bottle’s contents. The French Square bottle design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space. The wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling.
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle's contents
  • French Square bottle design allows bottle to hold maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Clear
Materiale Glass
Quantità 48/Cs.
Colore chiusura Black
Materiale rivestimento interno PolyCone
Finitura collo 20-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma French Square
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Product Type French Square Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyseal
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Screw Cap