Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- French Square Bottles are space-saving and easy to fill
- Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical interference with bottle’s contents
- Square design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
- Wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 16 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 90 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 48 |
| Colore chiusura | Black |
| Finitura collo | 28-400 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido