Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantità:
24
40
48
84
120
240
576
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 576
pezzi 84
Descrizione
- Space-saving
- Easy to fill
- Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle’s contents
- Square design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
- Wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 39 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 140 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 120 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 33-400 |
| Vedi altri risultati |