Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16174647 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantità:
24
40
48
84
120
240
576
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 576
pezzi 84
Codice prodotto. 16174647
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear USP Type III soda-lime glass with white polypropylene screw cap ideal for solvent or chemical, sample storage and sample observation
  • Space-saving
  • Easy to fill
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle’s contents
  • Square design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
  • Wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 18 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 10 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 65 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 576
Colore chiusura White
Finitura collo 20-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Product Type French Square Bottle
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 26 mm