Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles without Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
missing translation for 'unitSize'
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 84
Descripción
- General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
- Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
- Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 16 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 240 |
| Finitura collo | 28-400 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Wide |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido