Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles without Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 84
Descrizione
- General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
- Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
- Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 240 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 39 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 84 |
| Finitura collo | 43-400 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Wide |
| Vedi altri risultati |