Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Graduated Glass Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 54 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 40 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 205 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 12 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 58-400 |
| Vedi altri risultati |