Learn More
Fisherbrand™ Clear Glass Alpha Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
Quantità:
Confezione da 127
Confezione da 156
Dimensione della confezione:
pezzi 127
pezzi 156
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Materiale | Vetro tipo 3 |
| Quantità | Confezione da 156 |
| Altezza (sistema metrico) | 67 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 35 mm |