Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap
Product Code. 11728729 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Quantità:
12/scatola
24/Cs.
48/Cs.
missing translation for 'unitSize'
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Product Code. 11728729
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Flaconi per uso generale. I flaconi Boston rotondi trasparenti Fisherbrand™ con tappi fenolici neri PolyCone sono ideali per preservare l'integrità del contenuto.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
Specifications
Capacità (sistema metrico) 120 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 once
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Quantità 24/Cs.
Colore chiusura Nero
Materiale rivestimento interno PolyCone
Finitura collo 22-400
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Boston Round
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura Fenolico
Dimensione chiusura 22-400 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes