Learn More
Gravis Wide Neck Clear Glass Bottles
Codice prodotto. 11898972
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 67
Codice prodotto. 11898972
Marca: Gravis C00751EURO
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide Neck Clear Glass Syrup Bottles with screw neck PP28.
  • Syrup bottle
  • Clear glass with screw thread
  • Closure not included
Specifica
Superficie della bottiglia Clear
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema metrico) interno 28 mm
Materiale Glass
Quantità 67 Pk.
Sterilità Non-sterile
Closure Included No
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Wide, Threaded
Forma Round
Fit for Purpose Certified Quality
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No