Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro sodico-calcico
Description
- Short line
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Graduated to tip, zero on top, type 3
Specifications
Specifications
| Classe | Classe B |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Amber |
| Graduazioni | 0.01 mL |
| Graduation Type | Graduazioni ambra permanenti con colore argento a diffusione |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Volume (sistema metrico) | 1 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 360 ± 5 mm |
| Tipo | Pipetta graduata |