Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11787941
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni unitSize
11787941 2 ml 0.02 mL pezzi 12
11726622 0.5 ml 0.01 mL pezzi 12
11742342 50 ml 0.2 mL pezzi 6
11777941 1 ml 0.01 mL pezzi 12
11746632 2 ml 0.1 mL pezzi 12
13177889 2 ml 0.01 mL pezzi 12
11707951 10 ml 0.1 mL pezzi 12
11797941 5 ml 0.05 mL pezzi 12
11736622 1 ml 0.1 mL pezzi 12
11717951 20 ml 0.1 mL pezzi 6
11756632 5 ml 0.1 mL pezzi 12
11727951 25 ml 0.1 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11787941 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1000141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.27€
    61.80€ / pezzi 12
    Risparmia 9.47€
    13% Sconto
In stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Clear Glass Graduated Pipettes with Amber Stain Graduation come with a cotton plug end as standard.
  • Short line
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
Specifikationer
Classe Classe B
Materiale Vetro sodico calcico
Graduato
Colore graduazione Amber
Graduazioni 0.02 mL
Graduation Type Graduazioni ambra permanenti con colore argento a diffusione
Quantità Confezione da 12
Volume (sistema metrico) 2 ml
Lunghezza (sistema metrico) 360 ± 5 mm
Tipo Pipetta graduata
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.