Learn More
Azpack™ Bottiglie Winchester con collo stretto in vetro trasparente con tappi in urea neri
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
Dimensione chiusura:
28/R3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Description
- Soda lime glass bottle
- Thick and strong with short, curved shoulders
- Narrow neck
- Includes fitted urea cap with wood pulp-faced steran liner (PVDC)
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| Quantità | 20/conf. |
| Larghezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Colore chiusura | Nero |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Rivestimento interno chiusura | Wood Pulp-faced PVDC |
| Show More |