Learn More
Fisherbrand™ Clear Glass Wide Mouth Testing Jars with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144781 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 180
Codice prodotto. 16144547
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from clear soda lime glass wide mouth bottles are ideal for dry and viscous samples
Designed without shoulders for maximum storage capacity
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2.5 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 39 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 34 mm
Da utilizzare con (applicazione) Dry and Viscous Samples
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 78 mm
Materiale Glass
Quantità 180
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 43-400
Chiarezza Clear
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Product Type Testing Jar
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 44 mm
Tipo di chiusura Cap