Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro trasparente con tappi a vite in urea neri
Codice prodotto. p-8001920
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
500 ml
Dimensione chiusura:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
Codice prodotto. 12377128
Marca: Azpack™ 12377128
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fill, dispense, and store powders and liquids without difficulty. Azpack™ Clear Glass Wide Neck Powder Bottles with Black Urea Screw Caps feature a wood pulp-faced PVDC-lined cap.
  • Constructed of clear soda lime glass
  • Includes black urea screw cap closure
  • Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Colore Trasparente
Materiale Vetro sodico-calcico
Quantità 40/conf.
Colore chiusura Nero
Closure Included
Bocca Vite larga
Altezza (sistema metrico) 59.5 mm
Rivestimento interno chiusura Wood Pulp-faced PVDC
Materiale chiusura Plastica
Dimensione chiusura 33/R3
Diametro (sistema metrico) 39.7 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite