Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7145765 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 16134387
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps feature a wide mouth for easy removal of contents.
  • Graduated in both milliliters and ounces
  • Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
  • Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Clear
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 48
Colore chiusura Black
Finitura collo 38-400
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic