Learn More
Metro™ Clear Label Holders for Wire Shelving
Descrizione
- Clear plastic allows label colors to show through
- Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
- Labels not included
Specifica
Specifica
| Product Type | Label Holder |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves |
| Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) | 3 x 1.25 in. |
| Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) | 7.5 x 3.2 cm |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -18 to 120.2°F |
| Temperature Range (Metric) | -28 to 49°C |
| Materiale | Plastic |