Learn More
Fisherbrand™ Clear PET Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16184877 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
250 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Polyethylene Foam
Dimensione della confezione:
pezzi 48
pezzi 576
Codice prodotto. 16184877
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Design maximizes storage space. Wide mouth ideal for solids
  • Clear and transparent for easy sample identification
  • PET is stress and impact resistant
  • Provides a good alcohol and solvent barrier
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 209 mm
Materiale PET
Quantità 48
Colore chiusura White
Finitura collo 33-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 38 mm