Learn More
Fisherbrand™ Clear PET Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
250 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Polyethylene Foam
Dimensione della confezione:
pezzi 48
pezzi 576
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 25 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 95 mm |
| Materiale | PET |
| Quantità | 576 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 38-400 |
| Closure Included | Yes |
| Vedi altri risultati |