Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Indicatore di flusso Roto-Flo in polistirene trasparente
Codice prodotto. 10092293 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu;;en;
Rosso;;en;
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10092293
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ H199370002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con tubi con diametro interno da 3/16 a 1/4 di poll. Tubo. L'indicatore di flusso Bel Art™ Roto-Flo in polistirene trasparente contiene ruote a palette colorate.
  • Quick flow visualisation
  • Brightly colored spinning wheel indicator
  • Easy installation
  • Minimum flow: 0.5L/min
  • Maximum flow: 10L/min
  • Internal flow channel diameter is 5mm, paddle wheel shell is 25mm, overall length is 51mm
  • Maximum recommended pressure: 10psi
  • Not for use with corrosive chemicals or fluids with temperature in excess of 64°C
Specifica
Tipo Indicatore di flusso Roto-Flo
Colore Rosso;;en;
Intervallo di portata 0.5 - 10 l/min.
Da utilizzare con (applicazione) Indicazione visiva di flusso di gas, acqua o aria, quando la ruota a palette inizia a girare
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm