Learn More
Kartell™ Clear PTFE Hoses
Codice prodotto. 10544801
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
5m
Codice prodotto. 10544801
Marca: Kartell™ 0390800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ Clear PTFE Hoses have outstanding resistance to chemicals, which makes it suitable for the majority of fluid and ambient temperature conditions found in the food and pharmaceutical industry.
  • Good resistance to acids, bases, and solvents
  • Can withstand temperatures up to 260°C
  • Autoclavable
Specifica
Descrizione 12 x 14mm
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 14 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Min. Operating Temperature (Metric) 260°C
Quantità confezione 1 Pack
Dimensioni dei tubi 12 x 14mm
Colore Clear
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C