Learn More
Buerkle™ Clear PVC Pressure Tubing
Codice prodotto. 10265642 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
12 mm
Dimensione della confezione:
10m
Codice prodotto. 10265642
Marca: Buerkle™ 88021218
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fabric reinforced, permanently transparent tubing for use with foodstuffs applications.
  • Increased flexibility
  • High chemical, ageing, and abrasion resistance
  • Environmentally friendly, cadmium-free
  • Foodstuffs quality acc. to the EC Guideline 1935/2004
  • Hardness Shore A 70 ± 3
  • Operating temperature of −20° to +60°C
  • Pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions
  • TÜV-approved (German industry standards)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, TÜV-Approved
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con Foodstuff
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant
Colore Clear
Durezza 70 (Shore A, ± 3)
Pressione massima 14 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 60°C
Product Type Pressure Tubing