Learn More
Fisherbrand™ Clear Round Narrow Mouth Glass Jugs with Black Phenolic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1920 mL
2000 mL
3840 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Narrow mouth enables careful pouring and prevents spillage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 64 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 25 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 6 |
| Colore chiusura | Black |
| Finitura collo | 38-400 |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |