Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia con collo a vite in vetro sodico-calcico trasparente con collo sagomato
Codice prodotto. 12890874 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
Codice prodotto. 12890874
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi in vetro trasparente a calce sodata Fisherbrand™ con chiusura da 28 mm sono indicati in laboratorio per la conservazione e la manipolazione di terreni per esperimenti.
  • Chiusura Vistop antimanomissione con rivestimento in PolyCone
  • Certificazione ISO
  • Vetro sodico-calcico trasparente
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno 35 mm
Intervallo del volume di riempimento 37 ml
Materiale In vetro soda-calcico
ID collo (sistema metrico) 28 mm
N. per confezione Confezione da 40
Quantità 40/conf.
Materiale della vite Polipropilene
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno Polipropilene/SOR
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Product Type Bottiglia
Rivestimento interno chiusura Polipropilene/SOR
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 35 mm