Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia con collo a vite in vetro sodico-calcico trasparente con collo sagomato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |
| Intervallo del volume di riempimento | 37 ml |
| Materiale | In vetro soda-calcico |
| ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
| N. per confezione | Confezione da 40 |
| Quantità | 40/conf. |
| Materiale della vite | Polipropilene |
| Colore chiusura | Bianco |
| Vedi altri risultati |