Learn More
Azpack™ Bottiglie a fondo piatto con bordo inclinato in vetro trasparente con tappi a vite in urea neri
Codice prodotto. p-8001922
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
150 ml
500 ml
Dimensione chiusura:
24/R3
28/R3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12347088
Marca: Azpack™ 12347088
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from type III soda lime glass for sturdiness and durability. Azpack™ Clear Sloping Shoulder Flat Glass Bottles with Black Urea Screw Caps are mainly used for dispensing medicines and pharmaceuticals.
  • White flint, type III soda lime glass with flat sides and sloping shoulders
  • Includes black urea screw cap
  • Cap is lined with wood pulp-faced steran (PVDC)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Clear
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 20/conf.
Larghezza (sistema metrico) 52 mm
Colore chiusura Nero
Closure Included
Bocca Narrow, Threaded
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Rivestimento interno chiusura Wood Pulp-faced PVDC
Materiale chiusura Urea
Dimensione chiusura 24/R3
Tipo di chiusura Tappo a vite