Learn More
Fisherbrand™ Clear Soda Lime Glass Bottle with Fitted Closure
Codice prodotto. p-8000710 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 mL
300 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
Codice prodotto. 12880884
Edge
I flaconi in vetro sodico-calcico Fisherbrand™ con chiusura da 28 mm, trasparenti, sono indicati in laboratorio per la conservazione e la manipolazione di terreni per esperimenti.
  • Chiusura Vistop antimanomissione con rivestimento in PolyCone
  • Certificazione ISO
  • Vetro sodico-calcico trasparente
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno 28 mm
Materiale In vetro soda-calcico
ID collo (sistema metrico) 28 mm
N. per confezione Confezione da 40
Quantità Confezione da 40
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno LDPE
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Product Type Bottiglia
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 35 mm
Tipo di chiusura Vistop antimanomissione