Learn More
Fisherbrand™ Clear Square Tablet Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 29 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 89 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 144 |
| Colore chiusura | Black |
| Finitura collo | 33-400 |
| Vedi altri risultati |